Imprimer

Acide sulfurique 95 - 97% 95-97, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger


MQ300

1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.9025 1.00731.9198 1.00731.9800 1.00731.2510 1.00731.9201 1.00731.0510 1.00731.1010
1.00731.1000EA 37.93 EUR
1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.9025 1.00731.9198 1.00731.9800 1.00731.2510 1.00731.9201 1.00731.0510 1.00731.1010
Acide sulfurique 95 - 97% 95-97, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR