Imprimer
Acétone, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00014.1000 1.00014.1011 1.00014.2500 1.00014.2511 1.00014.5000 1.00014.6010 1.00014.6025 1.00014.6190 1.00014.9180 1.00014.9900 1.00014.9910 1.00014.9911 1.00014.9912 1.00014.4000
1.00014.1000EA 28.55 EUR
1.00014.1000 1.00014.1011 1.00014.2500 1.00014.2511 1.00014.5000 1.00014.6010 1.00014.6025 1.00014.6190 1.00014.9180 1.00014.9900 1.00014.9910 1.00014.9911 1.00014.9912 1.00014.4000
Acétone, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Acétone
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -95.4 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 56.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 233 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.35868 (20 °C)
Explosion Limit 2.6 - 12.8%(V)
Density 0.79 g/cm³ (20 °C)
pH 5 - 6 (395 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 465 °C DIN 51794
Water Absorption 1000 g/kg