Imprimer
Carbamate d'ammonium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbamic acid ammonium salt
MQ100
09699-1KG
09699-1KGEA 0 EUR
09699-1KG
Carbamate d'ammonium, Supelco®
Carbamate d'ammonium
Formule: H₂NCO₂NH₄
Poids moléculaire: 78.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013010
Numéro CAS: 1111-78-0
EINECS: 214-185-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9659246237fa206751b5ac3e9224119200d3c20a&vid=14783bdc7b4b40324e328367a26c2d311f0f794c&prid=web&clid=SAPDAM