Imprimer

Fer (III) chlorure hexahydraté 97-102% ACS

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Trichlorure de fer hexahydraté

0682-1KGEA 212 EUR
0682-1KG 0682-2.5KG 0682-500G
Fer (III) chlorure hexahydraté 97-102% ACS
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule: FeCl₃·6H₂O
Poids moléculaire: 270.3 g/mol
Point d'ébullition: 280 – 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37
Densité: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149712
Numéro CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Calcium <0.01%
Copper ≤0.003%
Ferrous Iron ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤ 0.005%
Nitrate ≤0.01%
Phosphorus Compounds (as PO₄) ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Purity 97 – 102%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.003%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR