Imprimer

Formamide 99,5, ultrapure

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Carbamaldehyde

0606-100MLEA 44.7 EUR
0606-100ML 0606-500ML 0606-950ML
Formamide 99,5, ultrapure
Formamide
Formule: HCONH₂
Poids moléculaire: 45.04 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Indice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Abs.@280 nm ≤0.05
Conductivité ≤100 umhos
Cuivre <0.00001%
DNase non détecté
Freezing Range 1 – 3 °C
Fer <0.0005%
Plomb <0.00005%
Humidité (KF) <0.75%
Pureté >99.5%
RNase aucun
Zinc <0.00005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR