Imprimer
J.T.Baker®, Chicken Native Albumin (from Egg)
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
0440-01EA 152.69 EUR
0440-01
J.T.Baker®, Chicken Native Albumin (from Egg)
Protéines et Peptides
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Nom de la protéine/du peptide Albumin
Environmentally Preferable
Type de protéine/peptide Native
Species Chicken
Source Egg
N ° CAS. 9006-59-1
Formulaire Powder
Conditions de stockage Refrigerator