Imprimer

Cyclohexanone, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Pimelic Ketone

MQ100

02482-1ML
02482-1MLEA 39.6 EUR
02482-1ML
Cyclohexanone, Supelco®
Cyclohexanone
Formule: C₆H₁₀(=O)
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 155.6
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
REACH: 01-2119453616-35
Indice Merck: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d89d6924680f016372734a8ebd76191e1ff2e434&vid=8e1ce4e66c6afeb55524b933c69d7d0b995b9817&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR