Imprimer

Ammonium acétate ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Acetic acid ammonium salt

0011.0500EA 81.94 EUR
0011.0500 0011.1000 0011.9020BB
Ammonium acétate ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Poids moléculaire: 77.08 g/mol
Point de fusion: 114
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 136
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Indice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Meets ACS Specifications
Assay min. 97 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.7 - 7.3
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) max. 5
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR