Solvants LC-MS Ultra
Nouveaux solvants LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® offrant une qualité incomparable pour la chromatographie liquide ultra-haute performance couplée à la spectrométrie de masse (UHPLC-MS)
Les solvants de qualité LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® sont testés de manière exclusive afin de garantir les meilleures performance possibles, avec les spécifications de chromatographie UHPLC ainsi qu'en détection MS UV en mode positif et négatif.
- Testés spécifiquement en chromatographie UHPLC-MS avec une très petite dérive en chromatographie UHPLC
- Haute pureté pour des limites de détection extrêmement basses dans n'importe quel mode de détection avec UHPLC
- Tests des modes d'ions positifs et négatifs pour toutes les applications MS
- Faible niveau d'ions inorganiques et métalliques pour les spectres haute sensibilité
- Ligne de référence faible avec spécifications extrêmement strictes et uniformes
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Acétonitrile ≥99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acétonitrile ≥99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Méthanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA pour LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Méthanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA pour LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |