Solvants PESTINORM® SUPRA TRACE pour l'analyse des traces de pesticides et de substances organiques
PESTINORM® SUPRA TRACE – un solvant universel pour toutes les applications
Onze solvants de haute pureté pour toutes les analyses d'échantillons organiques et les méthodes de détection sensibles (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Très haute pureté (> 99,9% de dosage), fiabilité
- Un solvant universel compatible avec tous les types d'échantillons et méthodes de détection sensible
- L'intervalle de rétention spécifié pour l'ECD est plus grand (donc, même les substances à point d'ébullition bas peuvent être détectées de façon fiable)
- Toutes les méthodes de détection sont incluses dans les spécifications
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
2-propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Acétone | 2,5 l | 85384.320E | |||
Cyclohexane | 2,5 l | 85385.320E | |||
Dichlorométhane | 2,5 l | 85386.320E | |||
Acétate d'éthyle | 2,5 l | 85387.320E | |||
Méthanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-Heptane 99% | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-Hexane 95% | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-Hexane 99% | 2,5 l | 85390.320E | |||
Essence pétrolière, 40 à 60 °C | 2,5 l | 85392.320E | |||
Toluène | 2,5 l | 85393.320E |