Étalons de point de fusion
Pour calibrer votre équipement avec précision
Cette gamme de produits est composée de 10 étalons de point de fusion, de la benzophénone (point de fusion de 47 à 49 °C) à l'anthraquinone (point de fusion de 283 à 286 °C)
- La majorité des étalons de cette gamme sont disponibles en 1 g
- Fiables, faciles à utiliser et précis
- Incertitude de mesure jusqu'à ±0,3 °C
- Peut être utilisé avec n'importe quel appareil à point de fusion
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Benzophénone, pt. de fus.= 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
p-nitrotoluène, m.pt.= 52...54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanilline, pt. de fus.= 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Acide benzoïque, pt. de fus.= 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Phénacétine, pt. de fus.= +133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Acide salicylique, pt. de fus.= 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfanilamide, pt. de fus.= 164...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Caféine, pt. de fus.= 235 ...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Carbazole, pt. de fus.= 243 ...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Anthraquinone, pt. de fus.= 283 ...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Kit d'étalons du point de fusion (sulfanilamide, caféine, vanilline) | 3 g | 85111.003E | |||
Kit d'étalons du point de fusion, benzophénone (47...49 °C), acide benzoïque (121...123 °C), Anthraquinone (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Kit d'étalons du point de fusion, vanilline (81...83 °C), phénacétine (134...136 °C), caféine (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |