Gamme complète de solutions étalons ICP-MS à 10 mg/l
Solutions étalons ICP-MS (68 éléments individuels) pour l'étalonnage/analyse des traces métalliques
Large gamme de solutions étalons ICP-MS individuels à 10 mg/l accompagnées de certificats d'analyse complets (traçables selon les normes NIST, contrôlés par un laboratoire accrédité ISO 17025 et conformes au guide ISO 34).
- Produits à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM 18 MΩ et des sels 99,999%
- Solution dosée par titrage
- Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence NIST
- Produits par un fournisseur accrédité selon la norme ISO 17025 et le guide ISO 34
- Certificat d'analyse complet fourni avec le produit dans un sac individuel en plastique
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solutions étalons d'aluminium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Solutions étalons d'arsenic pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Solutions étalons d'antimoine pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Solutions étalons de bore pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Solutions étalons de baryum pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Solutions étalons de béryllium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Solutions étalons de bismuth pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Solutions étalons de calcium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Solutions étalons de cadmium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Solutions étalons de cérium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Solutions étalons de cobalt pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Solutions étalons de chrome pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Solutions étalons de césium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Solutions étalons de cuivre pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Solutions étalons de dysprosium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Solutions étalons d'erbium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Solutions étalons d'europium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Solutions étalons de gallium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Solutions étalons de gadolinium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Solutions étalons de germanium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Solutions étalons d'or pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Solutions étalons de hafnium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Solutions étalons d'holmium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Solutions étalons de fer pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Solutions étalons d'indium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Solutions étalons d'iridium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Solutions étalons de lanthane pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Solutions étalons de lithium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Solutions étalons de lutécium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Solutions étalons de lutécium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Solutions étalons de plomb pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Solutions étalons de magnésium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Solutions étalons de mercure pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Solutions étalons de molybdène pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Solutions étalons de niobium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Solutions étalons de néodyme pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Solutions étalons de nickel pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Solutions étalons de palladium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Solutions étalons de praséodyme pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Solutions étalons de platine pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Solutions étalons de phosphore pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Solutions étalons de potassium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Solutions étalons de rubidium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Solutions étalons de rhénium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Solutions étalons de rhodium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Solutions étalons de ruthénium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Solutions étalons d'argent pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Solutions étalons de sodium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Solutions étalons de scandium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Solutions étalons de sélénium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Solutions étalons de silicone pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Solutions étalons de samarium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Solutions étalons de strontium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Solutions étalons de soufre pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Solutions étalons de tantale pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Solutions étalons de terbium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Solutions étalons de tellure pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Solutions étalons de titane pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Solutions étalons de thallium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Solutions étalons de thulium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Solutions étalons d'étain pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Solutions étalons de tungstène pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Solutions étalons d'uranium ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Solutions étalons de vanadium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Solutions étalons de vanadium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Solutions étalons de ytterbium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Solutions étalons de zinc pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Solutions étalons de zirconium pour ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||