Détermination de la teneur en eau dans le kérosène, le diesel ou le carburant lourd à l'aide du titrage Karl Fischer
La détermination de la teneur en eau dans les produits pétrochimiques est importante. La méthode de titrage Karl Fischer est la méthode établie qui est utilisée depuis 1935 pour déterminer la teneur en eau des échantillons de carburant, de kérosène et d'autres produits pétrochimiques. Le test est très précis et ne nécessite qu'un échantillon de petite taille. Il détecte même de petites quantités d'eau.
Notes d'application :
Application Karl Fischer pour l'eau dans le carburant lourd