Réactifs Karl Fischer pour la détermination de la teneur en eau
Pour les chimistes analystes qui ont constamment besoin d'informations exactes sur le contenu de l'eau
Ces réactifs couvrent la totalité de la plage de réactifs volumétriques et coulométriques pour la détermination de la teneur en eau par la méthode Karl Fischer.
- Fiables : points limites rapides et stables permettant d'obtenir des résultats précis, à de nombreuses reprises
- Sans danger : faible toxicité et sans pyridine
- Constants : comparables à d'autres grandes marques
- Pratique : longue durée de vie du produit
- Disponibles en flacons de verre de 1 l et 500 ml
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol | 1 l | 85452.290E | |||
Solvant (milieu de travail), pour utilisation avec l'ensemble des titrants | 1 l | 85453.290E | |||
Combi solvant E (milieu de travail à base d'éthanol) | 1 l | 85454.290E | |||
Solvant Lipo CM non polaire pour substances, graisses et huiles non polaires (milieu de travail) | 1 l | 85455.290E | |||
Solvant Lipo HM non polaire pour substances, graisses et huiles non polaires (milieu de travail) | 1 l | 85456.290E | |||
Méthanol rapide (milieu de travail) pour accélérer le titrage volumétrique KF mono-élément utilisé avec CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Solvant (brut), milieu de travail ; pour le titrage des huiles | 1 l | 85458.290E | |||
Solvant cétonique, milieu de travail, pour le titrage volumétrique KF mono-élément des aldéhydes et cétones | 1 l | 85459.290E | |||
Solvant E, milieu de travail à base d'éthanol | 1 l | 85460.290E | |||
Solvant CM (milieu de travail), pour le titrage des huiles | 1 l | 85461.290E | |||
Solvant HUILE (milieu de travail), pour le titrage des huiles | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant K | 1 l | 85463.290E | |||
Solvant K (milieu de travail), pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, utilisé avec CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
Titrant 1, 1 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant | 1 l | 85465.290E | |||
Titrant 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant | 1 l | 85466.290E | |||
Titrant 2E, à base d'éthanol, 2 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant E | 1 l | 85467.290E | |||
Titrant 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant | 1 l | 85468.290E | |||
Titrant 5E, à base d'éthanol, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant E | 1 l | 85469.290E | |||
Réactif coulométrique AG, pour les cellules avec et sans membrane | 1 l | 85470.290E | |||
Réactif colorimétrique CG | 1 l | 85471.130E | |||
Réactif coulométrique A, pour les cellules avec membrane | 1 l | 85472.260E | |||
Réactif colorimétrique E (à base d'éthanol) pour les cellules avec et sans membrane | 1 l | 85473.260E | |||
Réactif coulométrique AD, pour les cellules sans membrane | 1 l | 85474.260E | |||
Réactif colorimétrique AG-H, pour les applications avec hydrocarbures à longue chaîne, pour les cellules avec et sans membrane | 1 l | 85475.260E | |||
Réactif coulométrique A OVEN, pour les utilisations avec étuves, pour les cellules avec et sans membrane | 1 l | 85476.260E | |||
Réactif colorimétrique OIL, pour les applications avec huiles, pour les cellules avec membrane | 1 l | 85477.260E | |||
Réactif colorimétrique K, pour les applications avec cétones, pour les cellules avec membrane | 1 l | 85478.260E | |||
Réactif colorimétrique CG-K, pour les applications avec des cétones | 1 l | 85479.130E |