Dispensette® S et Dispensette® S Organic
Distribution sûre de produits chimiques agressifs
Dispensette® S
Le Dispensette® S prend en charge une très vaste gamme d'applications pour la distribution de réactifs agressifs tels que les acides et les bases concentrés
Dispensette® S Organic
Le Dispensette® S Organic est idéal pour la distribution de solvants organiques.
Informations supplémentaires
Depuis 1968, BRAND est un pionnier dans le domaine des distributeurs adaptables sur flacon, et le Dispensette® est reconnu comme étant le produit phare sur le marché. Le distributeur dernière génération, le Dispensette® S, offre de nouvelles caractéristiques pour un fonctionnement en toute sécurité et une durabilité éprouvée dans des conditions de fonctionnement et des milieux difficiles.
Caractéristiques de sécurité
- Vanne d'évacuation avec une bille de sécurité qui se ferme quand le tuyau d'évacuation n'est pas monté
- Vanne de remplissage en forme d’olive pour une meilleure fixation du tube de remplissage
- Bouchon à vis ou à charnière ne causant pas de gêne lors de la distribution
- Nouveau tube d’évacuation facile à fixer et disponible avec ou sans vanne de recirculation
- En option, un tuyau d’évacuation long et extensible, permet une distribution répétée rapide et précise, même dans les tubes à essai étroits
Informations relatives à la sécurité - Manipulation de substances dangereuses
Informations relatives à la sécurité - Des informations relatives à la manipulation de substances dangereuses et d'autres informations utiles sont disponibles dans le manuel technique des mesures volumétriques.