Imprimer
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
118640250 118641000
ACRO118640250EA 62.6 EUR
ACRO118640250 ACRO118641000
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle 98+%
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 95…98 °C (7 mmHg)
Densité: 1,02 g/cm³
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006003
Numéro CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %