Imprimer
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
L17651.06 L17651.14
L17651.06EA 131 EUR
L17651.06 L17651.14
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 95% CAS No.: 27784-76-5 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 100-103°/1.5mm Beilstein Reference: 2050126 MDL No.: MFCD00075414
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Point d'ébullition: 100…103 °C (1,5 mmHg)
Densité: 1,074
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075414
Numéro CAS: 27784-76-5