Imprimer
Bromure de triphénylphosphonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triphenylphosphine hydrobromide
269090250 269091000 269090050
ACRO269090250EA 110 EUR
ACRO269090250 ACRO269091000 ACRO269090050
Bromure de triphénylphosphonium 99%
Bromure de triphénylphosphonium
Formule: C₁₈H₁₆BrP
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035107
Numéro CAS: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %