Imprimer
Colonnes HPLC, Accucore™ C18
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17126-014005 17126-012105 17126-013005 17126-032130 17126-033030 17126-034630 17126-052130 17126-053030 17126-054630 17126-102130 17126-103030 17126-104630 17126-152130 17126-153030 17126-154630 17126-101030
554-1944EA 575 EUR
554-1944 554-1942 554-1943 554-1858 554-1859 554-1860 554-1861 554-1862 554-1863 554-1864 554-1865 554-1866 554-1867 554-1868 554-1869 554-2564
Colonnes HPLC, Accucore™ C18
Colonnes pour chromatographie
Réalisez des séparations rapides et à haute résolution à de faibles contre-pressions en utilisant les colonnes Thermo Scientific™ Accucore C18.
  • Pertes de charge plus faibles
  • Mécanisme d'interaction hydrophobe
Les particules solides de 2,6 µm garantissent une efficacité élevée et sont compatibles avec les plates-formes HPLC et UHPLC. La couverture élevée de la phase liée permet une rétention optimale d'une large gamme d'analytes non polaires dans de multiples applications. La technologie de collage robuste et les procédures d'emballage automatisées garantissent une excellente reproductibilité et une longue durée de vie de la colonne.
Informations de commande: Les cartouches de protection nécessitent l'utilisation des supports UNIGUARD Thermo Scientific correspondants. Les cartouches d'un Ø int. de 1 mm nécessitent le support UNIGUARD de 1 mm (10046-746), celles d'un Ø int. de 2,1/3 mm nécessitent le support UNIGUARD de 2/3 mm (10046-748) et celles d'un Ø int. de 4/4,6 mm nécessitent le support UNIGUARD de 4/4,6 mm (10046-744).