Imprimer

Potassium chromate

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

85190.260 85190.290
PRLS85190.260EA 44.1 EUR
PRLS85190.260 PRLS85190.290
Potassium chromate
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Point d'ébullition: 1000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 985 °C
Densité: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 12,07784

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR