Imprimer
Mésitylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3,5-Triméthylbenzène
A11323.0F A11323.AE A11323.AP
A11323.0FEA 306 EUR
A11323.0F A11323.AE A11323.AP
Mésitylène ≥98%
Mésitylène
Purity: 98+% CAS No.: 108-67-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Unpleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 906806 Merck Reference: 14,5907 UN No.: 2325 MDL No.: MFCD00008538
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 163…165 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,865
Point éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,5907