4-tert-Butyl-α-chlorotoluène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-tert-Butyl-α-chlorotoluène
Formule:
C₁₁H₁₅Cl Point d'ébullition: 98…103 °C (7 mmHg) Densité: 0,94 g/cm³ Point éclair: 94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000918 Numéro CAS: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 1760 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |