Imprimer
Isocyanate de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phénylisocyanate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050 8.21001.9025
8.21001.0005EA 54.2 EUR
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050 8.21001.9025
Isocyanate de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isocyanate de phényle
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001994
Numéro CAS: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
UN: 2487
ADR: 6.1 (3),I
Indice Merck: 12,07449