Imprimer
2-Méthylbut-1-ène-3-yne ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylbut-1-en-3-yne
L06111.06 L06111.14
L06111.06EA 107 EUR
L06111.06 L06111.14
2-Méthylbut-1-ène-3-yne ≥97%
2-Méthylbut-1-ène-3-yne
Purity: 97% CAS No.: 78-80-8 Molecular Formula: C5H6 Formula Weight: 66.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Pungent Melting Point: -113° Boiling Point: 32-33° Beilstein Reference: 969175 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008599
Formule: C₅H₆
Point d'ébullition: 32…33 °C
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0,694
Point éclair: –45 °C (–49 °F)
Numéro MDL: MFCD00008599
Numéro CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I