Imprimer
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23380.09 B23380.18
B23380.09EA 44.7 EUR
B23380.09 B23380.18
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1747-60-0 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Odour: Odourless Melting Point: 161-164° MDL No.: MFCD00005787
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005787
Numéro CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0