Imprimer
Polysulfures de potassium (K2Sx) (≥11,8% S)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
41550.22 41550.36
41550.22EA 80.6 EUR
41550.22 41550.36
Polysulfures de potassium (K2Sx) (≥11,8% S)
Polysulfures de potassium (K2Sx)
CAS No.: 39365-88-3 Molecular Formula: K2Sn Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Solubility: Soluble in water UN No.: 3180 MDL No.: MFCD00064604
Decorative Colour effects on brass, bronze, nickel
Formule: K₂(S)n
Point de fusion: 471 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064604
Numéro CAS: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 3180
ADR: 4.1,II