Imprimer
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3,5-difluoro-4-methoxybenzoate
PC53604-250MG PC53604-1G PC53604-5G
APOSPC53604-250MGEA 116 EUR
APOSPC53604-250MG APOSPC53604-1G APOSPC53604-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate ≥95%
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Numéro MDL: MFCD11520390
Numéro CAS: 329-45-3