Imprimer
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0739-1G PC0739-5G PC0739-10G
APOSPC0739-1GEA 109 EUR
APOSPC0739-1G APOSPC0739-5G APOSPC0739-10G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Br₂FO₂
Numéro MDL: MFCD03094087
Numéro CAS: 183065-69-2