Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethyl)imidazole
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 116 EUR
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458860
Numéro CAS: 33468-69-8