Imprimer
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902157-1G PC902157-5G
APOSPC902157-1GEA 95.7 EUR
APOSPC902157-1G APOSPC902157-5G
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
6-Fluoro-3-isoquinolinol
Formule: C₉H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053873
Numéro CAS: 51463-15-1