Imprimer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 168 EUR
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026108
Numéro CAS: 34486-18-5