2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00277474 Numéro CAS: 529512-81-0 |