Imprimer
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-5-chloro-2',6'-difluorobenzophenone
PC6424-25G PC6424-5G
APOSPC6424-25GEA 404 EUR
APOSPC6424-25G APOSPC6424-5G
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
Formule: C₁₃H₈ClF₂NO
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659048
Numéro CAS: 28910-83-0