Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52470-1G PC52470-5G
APOSPC52470-1GEA 0 EUR
APOSPC52470-1G APOSPC52470-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660298
Numéro CAS: 118754-54-4