Imprimer
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371P-25G PC4371P-5G PC4371P-100G
APOSPC4371P-25GEA 62.5 EUR
APOSPC4371P-25G APOSPC4371P-5G APOSPC4371P-100G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061251
Numéro CAS: 208173-21-1