2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₈BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115970 Numéro CAS: 886500-35-2 UN: 3265 ADR: 8,II |