Imprimer
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Butoxy-2,6-difluorophenol
PC302406-1G PC302406-5G PC302406-10G
APOSPC302406-1GEA 148 EUR
APOSPC302406-1G APOSPC302406-5G APOSPC302406-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol
Formule: C₁₀H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201025
Numéro CAS: 1373920-65-0