Imprimer
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 87 EUR
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025417
Numéro CAS: 916421-06-2