Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2933-10G PC2933-5G PC2933-1G PC2933-25G
APOSPC2933-10GEA 314 EUR
APOSPC2933-10G APOSPC2933-5G APOSPC2933-1G APOSPC2933-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660306
Numéro CAS: 433926-46-6