Imprimer
Isocyanate de 2,5-difluorophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
Isocyanate de 2,5-difluorophényle 97%
Isocyanate de 2,5-difluorophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Point d'ébullition: 78 °C/33mmHg
Densité: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013843
Numéro CAS: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II