2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₂Cl₂FN Point de fusion: 44…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840469 Numéro CAS: 128593-93-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |