Imprimer
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 180 EUR
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₈H₅F₃N₂S
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00459838
Numéro CAS: 128228-96-6