Imprimer
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 533 EUR
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formule: C₈H₈F₃N₃S
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041301
Numéro CAS: 206761-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III