Imprimer
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,7-Octadienol
OR957967-25G OR957967-500G
APOSOR957967-25GEA 145 EUR
APOSOR957967-25G APOSOR957967-500G
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) 95%
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191472
Numéro CAS: 23578-51-0