Imprimer
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 307 EUR
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190601
Numéro CAS: 19733-96-1