Imprimer
3-Amino-1-adamantanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Formule: C₁₀H₁₇NO
Point de fusion: 263…269 °C (déc.)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01821204
Numéro CAS: 702-82-9