Imprimer
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937475-1G OR937475-5G
APOSOR937475-1GEA 39.3 EUR
APOSOR937475-1G APOSOR937475-5G
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formule: C₆H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144828
Numéro CAS: 104678-18-4