Imprimer
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
OR927555-1G OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA 56.7 EUR
APOSOR927555-1G APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Formule: C₅H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660876
Numéro CAS: 124312-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III