Imprimer
3-Bromo-6-chloropyridazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR914493-1G OR914493-5G
APOSOR914493-1GEA 109 EUR
APOSOR914493-1G APOSOR914493-5G
3-Bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Bromo-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834814
Numéro CAS: 89089-18-9