Imprimer
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906811-10G OR906811-25G
APOSOR906811-10GEA 69.6 EUR
APOSOR906811-10G APOSOR906811-25G
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274343
Numéro CAS: 4141-19-9